Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de serviettes pliées
Fournit des essuie-mains pliés, enchevêtrés à deux feuilles. Le distributeur pour essuie-mains pliés Kimberly-Clark Professional™ est compatible avec une large gamme d’essuie-mains pliés Kleenex™ et Scott™.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 9962
50.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Entretien facile : facile à remplir, à nettoyer et à entretenir
- Réduit les coûts dans les zones à forte utilisation
- Design élégant et contemporain avec une finition blanche, ultra-brillante et facile à nettoyer, sans saleté ni pièges à poussière
- Distribue les essuie-mains enchevêtrés sans avoir à toucher le distributeur
- Aide à réduire la contamination et la propagation des germes
Spécification
Distributeur de serviettes pliées | |
298 x 266 x 427 mm | |
29,8 cm | |
Distribution idéale d’essuie-mains enchevêtrés à deux feuilles |
Blanc | |
11,62 in | |
Plastique | |
1 de chaque |