Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur porte vitrée sous paillasse, pour usage professionnel
Stockage sécurisé en température positive, durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles; Le réfrigérateur professionnel Liebherr™ avec porte vitrée est conçu pour les applications générales. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
Marque: Liebherr™ FKUV 1613
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 42.00000kg
Description
- Réfrigérateur professionnel sous paillasse avec porte vitrée à usage général, 1 section, largeur 600 mm, capacité brute 148 L
- Plage de température +1 / +15 °C, classe K4
- Classe climatique (directive énergétique) : CC2
- Système de refroidissement ventilé (dégivrage automatique) : extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale
- Réfrigérant R 600a, puissance de raccordement 1,0 A, 220-240 V/50/1-ph, consommation d'énergie 353 kWh/an
- Capacité nette de 130 litres
- Affichage numérique de la température externe
- Porte à fermeture automatique à <90° ; et serrure mécanique
- Charge par étagère de 45 kg
Especificaciones
130 L | |
R600A | |
Acier | |
Blanc | |
83 x 60 x 61,5 cm (H x l x P ) | |
67 cm | |
220/240 V | |
50 Hz |
1°C à 15°C | |
Double vitrage | |
Récipients intérieurs en polystyrène blanc | |
FKUV1613X | |
43,5 cm | |
44 cm | |
220 - 240 V, 50 Hz, 120 W | |
42 kg |