Learn More
Gibco™ Réactif Freestyle™ MAX
Formulation sans composants d’origine animale pour la transfection d’ADN plasmidique dans des cellules eucaryotes et qui peut facilement être adaptée pour produire de grandes quantités de protéines recombinantes
808.00€ - 87800.00€
Spécification
Classification | Aucun composant d’origine animale |
---|---|
Type de cellule | Lignées cellulaires établies |
Type d’échantillon | ADN plasmide |
Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10259172
|
Gibco™
16447100 |
1 ml |
808.00€
1mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11503147
|
Gibco™
16447500 |
15 ml |
10870.00€
15mL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10489684
|
Gibco™
16447750 |
10 x 15 ml |
87800.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Permet des niveaux d’expression et des taux de transfection les plus élevés avec la cytotoxicité la plus faible dans les applications de bioproduction
- Formulés pour une utilisation avec :
- Cellules FreeStyle 293-F (cellules de rein embryonnaire humain en suspension, n° cat. R790-07) dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle 293 (n° cat. 12338-018)
- Cellules FreeStyle CHO-S (cellules ovariennes de hamster chinois en suspension, n° cat. R800-07) dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle CHO (n° cat. 12651-014)
- Cellules DG44 (DHFR – cellules CHO en suspension) dans le milieu CD DG44 avec 8 mM de L-glutamine à 18 ml / l de Pluronic F-68 à 10 % (n° cat. A11000-01)
- Le réactif FreeStyle™ MAX est une formulation exclusive et sans composants d’origine animale pour la transfection d’ADN plasmidique dans des cellules eucaryotes et facilement adaptable pour produire de grandes quantités de protéines recombinantes.
- Conçu pour une utilisation avec le système d’expression FreeStyle™ MAX 293 (N° de cat. K9000-10) et le système d’expression FreeStyle™ MAX CHO (n° cat. K9000-20).
Spécification
Aucun composant d’origine animale | |
ADN plasmide | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Réactif de transfection | |
Glace humide |
Lignées cellulaires établies | |
Transfection basée sur les lipides | |
Freestyle™ | |
Oui |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.