Learn More
A&D Weighing Balances de précision FX/FZ
Une balance de précision qui combine toutes les fonctions de pesage essentielles dans un modèle compact et léger.
742.46€ - 960.49€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL/BPF/GCP/ISO |
---|---|
Type d’affichage | VFD |
Matériau | Acier inoxydable |
Temps de stabilisation | 1 sec |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16601072
|
A&D Weighing
FX-120I |
122 g |
775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16601082
|
A&D Weighing
FX-5000I |
5 kg |
954.59€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16611082
|
A&D Weighing
FX-500I |
520 g |
960.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16621072
|
A&D Weighing
FX-2000I |
2200 g |
835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16641072
|
A&D Weighing
FX-200I |
220 g |
799.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16661072
|
A&D Weighing
FX-3000I |
3200 g |
848.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16681062
|
A&D Weighing
FX-1200I |
1220 g |
742.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16681072
|
A&D Weighing
FX-300I |
320 g |
848.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Étanchéité à l'eau et à la poussière IP65 (WP)
- Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (FZ-i et FZ-i-WP)
- Fonction amortisseur
- Fonction de mise sous/hors tension automatique
- Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
- Écran VFD pour une lecture facile des résultats de pesée
- Fonction de calcul statistique SCF
- Interface standard RS-232C
- Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 1 seconde
- Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
- Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
- Plateau pour pesée d'animaux (en option)
- Paravent grand format (en option)
- Paravent petit format inclus sur les modèles à 1 mg
- Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Specifications
BPL/BPF/GCP/ISO | |
VFD | |
Acier inoxydable | |
1 sec |