Learn More
Syngene™ G:BOX Mini 6, système de documentation de transfert et sur gel
Le système de documentation de transfert et sur gel Syngene™ G:BOX Mini 6 offre une imagerie hautes performances des gels d’ADN, des gels de protéines visibles, des transferts par chimiluminescence et des options pour les transferts Western par fluorescence bleue, verte, rouge et IR dans une chambre noire de plus petite taille
26390.00€ - 27595.00€
Spécification
Affichage | None |
---|---|
Tension | 115/240 V |
Profondeur (impériale) | 20.5 in. |
Profondeur (métrique) | 52 mm |
Type de filtre | 7 positions |
Code produit | Marque | Hertz | Taille en pixels | Résolution | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hertz | Taille en pixels | Résolution | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15809932
|
Syngene™
GBOX-MINI-9-E |
50 Hz | 3,69 x 3,69 u | 9 MP |
27595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15889922
|
Syngene™
GBOX-MINI-6-E |
50 Hz | 4,54 x 4,54 u | 6 MP |
26390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15899922
|
Syngene™
GBOX-MINI-6-E60 |
60 Hz | 4,54 x 4,54 u | 6 MP |
26390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Système de documentation sur gel compact et polyvalent pour les transferts et l’imagerie sur gel. L’imagerie hautes performances a démontré obtenir une sensibilité comparable au film grâce à l’utilisation d’outils logiciels avancés pour optimiser l’imagerie de bandes peu visibles.
- Prend en charge de nombreuses applications d’imagerie :
- Gels d’ADN / de protéines
- chimiluminescence
- Gels sans coloration
- Transferts par fluorescence multiplex colorés
- 2Gels D
- Applications in vivo (des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires)
- Caméra 6 MP haute résolution, à refroidissement Peltier, pouvant produire des images de 16 bits (avec 65535 échelles de gris).
- La puce de caméra est considérée comme la plus avancée dans le domaine, avec un rendement quantique de 73 % à 425 nm (pic de 77 %)
- Le système est doté d’un objectif F0.95 avec iris et mise au point motorisés (avec retour) pour de courtes durées d’acquisition
- La chambre noire extensible possède un mécanisme de levage motorisé unique permettant d’utiliser les fonctions de zoom, avec mise au point automatique, garantissant la résolution d’image maximale du gel ou du transfert
- Le système est livré avec les éléments suivants :
- Roue porte-filtres à sept positions
- Lumière blanche épiscopique
- LED haute intensité en option qui permet l’imagerie par fluorescence, pour l’imagerie rouge, verte, bleue et proche infrarouge (des accessoires supplémentaires devront être achetés)
- La zone de visualisation maximale disponible est de 15 x 12 cm (la surface de visualisation minimale est de 10 x 8 cm).
- PC requis (non inclus)
GeneSys est un logiciel piloté par des applications, conçu pour la capture d’images rapide d’échantillons biologiques. Il dispose d’une interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Win10, 8 et 7
- Éliminez toute conjecture en imagerie
- Produit des images de qualité optimale de manière simple et rapide
- Tous les fichiers générés ont une extension SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons
- Les fichiers peuvent être enregistrés au format TIFF, JPEG et BMP
- Les protocoles d’utilisation peuvent être enregistrés pour consulter les images capturées précédentes et répliquer facilement les images des gels suivantes
- Toutes les images capturées peuvent être modifiées simplement avec des annotations, des outils d’édition et de réglage de netteté d’image avant d’être exportées vers GeneTools.
Le logiciel GeneTools permet à l’utilisateur de quantifier rapidement les échantillons et de passer des transferts aux données analysées en suivant quelques étapes rapides.
Types d’échantillons d’analyse :
- Poids moléculaire
- Comptage de colonies
- Spot
- Transfert
- Correspondance des bandes.
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l’analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu’à 5 échantillons à la fois. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de grande qualité peuvent être exportés dans des fichiers Word et Excel pour un examen simple.
Les logiciels GeneSys et GeneTools répondent aux spécifications de la norme CFR 21 Partie 11 et des environnements BPL.
Le système est livré avec une garantie de 3 ans (retour à l’usine), des licences illimitées du logiciel d’analyse GeneTools et des mises à jour logicielles gratuites deux fois par an.
IQ/OQ disponible sur demande.
Spécification
None | |
20.5 in. | |
7 positions | |
jusqu’à 15 x 12 cm | |
64mm | |
GeneSys et GeneTools inclus - illimité | |
En option selon le transilluminateur | |
Fixe | |
Non | |
40 x 64 x 52 mm | |
Syngene |
115/240 V | |
52 mm | |
25.2 in. | |
15.8 in. | |
Windows 7 ou supérieur | |
En option | |
40mm | |
1 Ea. | |
Fixe | |
Gels, transferts, chimiluminescence, transferts Western par fluorescence (en option) | |
Imageur pour gel / transfert |