Learn More
Invitrogen™ Anticorps monoclonal GAPDH (6C5)
Anticorps monoclonal de souris
Marque: Invitrogen™ AM4300
255.06 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
L’anticorps monoclonal anti-bêta-actine peut être utilisé pour analyser l’expression protéique de la bêta-actine dans les cellules expérimentales par immunofluorescence et transfert Western, et a été spécifiquement utilisé en association avec le contrôle de l’ARNsi de la bêta-actine pour étudier la spécificité
La GAPDH (Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase) est une enzyme catalytique couramment impliquée dans la glycolyse. La GAPDH existe en tant que tétramère de sous-unités identiques de 37-kDa et catalyse la réduction réversible du 1,3-bisphosphoglycérate en glycéraldéhyde 3-phosphate en présence de NADPH. En plus de jouer un rôle clé dans la glycolyse, la GAPDH est largement exprimée et affiche d’autres activités sans rapport avec sa fonction glycolytique. On rapporte que la GAPDH participe aux processus de réplication de l’ADN, de réparation de l’ADN, d’exportation d’ARN nucléaire, de fusion membranaire et de regroupement des microtubules. Les études fournissent des preuves que la GAPDH joue un rôle essentiel dans l’expression génétique observée dans l’apoptose et dans le phénotype cellulaire des maladies neurodégénératives liées à l’âge. De plus, la GAPDH est impliquée dans d’autres processus cellulaires allant de la fusion membranaire à l’apoptose neuronale dans le cancer. On rapporte que la GAPDH se lie à une variété d’autres protéines, notamment la protéine précurseur amyloïde, dont les mutations provoquent certaines formes de la maladie d’Alzheimer′s (MA) et les traces de polyglutamine de la huntingtine, dont les formes aberrantes du produit protéique sont responsables de la maladie de Huntington′s. Des associations entre la GAPDH, l’actine et la tubuline ont également été signalées. Étant donné que la GAPDH est exprimée à des niveaux élevés dans la plupart des tissus, elle est utile comme contrôle de la charge des protéines dans l’analyse par Western Blot.Spécification
Conserver réfrigéré à 2-8°C pendant 1 mois maximum. Pour le stockage à long terme, conserver à -20°C | |
PBS avec 0,1 % d’azoture de sodium ; pH 7,4 | |
100009074, 14433, 24383, 2597, 374193, 403755 | |
Anticorps | |
100 μg | |
Liquide |
Anticorps anti-GAPDH pour 1 tube | |
Analyse GAPDH | |
Immunocytochimie | |
Protéine A | |
Amphibian |