Learn More
Syngene™ Gbox Chemi XRQ
Le Syngene™ Gbox Chemi XRQ Superb permet l’imagerie des gels d’ADN, des gels de protéines visibles, des transferts par chimiluminescence et des options pour les transferts Western par fluorescence bleue, verte, rouge et IR
Marque: Syngene™ GBOX-CHEMI-XRQ
Description
G:BOX Chemi XRQ est un système de documentation sur gel polyvalent pour les transferts et gels de grande taille
- L’imagerie hautes performances a démontré obtenir une sensibilité comparable au film grâce à l’utilisation d’outils logiciels avancés pour optimiser l’imagerie de bandes peu visibles.
- Prend en charge de nombreuses applications d’imagerie, notamment :
- Gels d’ADN / de protéines
- chimiluminescence
- Gels sans coloration
- Transferts par fluorescence multiplex colorés
- Gels 2D
- Applications in vivo (des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires)
- Intègre une caméra 16 bits haute résolution, à refroidissement Peltier (avec 65535 niveaux de gris) pouvant produire des images de 4 MP.
- La puce de caméra est considérée comme la plus avancée dans le domaine, avec un rendement quantique de 73 % à 425 nm (pic de 77 %).
- Zoom motorisé f1.2 (avec retour) pour de courtes durées d’acquisition.
- Livré avec une roue porte-filtres à sept positions et une lumière épiscopique blanche
- L’éclairage peut être mis à niveau pour inclure un éclairage LED supplémentaire pour l’imagerie rouge, verte, bleue et proche infrarouge, permettant ainsi l’imagerie par fluorescence (des accessoires supplémentaires devront être achetés)
- La zone de visualisation maximale disponible est de 22,7 x 30,5cm.
- PC requis (non inclus)
GeneSys est un logiciel piloté par des applications, conçu pour la capture d’images rapide d’échantillons biologiques. Il dispose d’une interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Win10, 8 et 7.
- Permet d’éliminer toute conjecture en imagerie et de produire des images de qualité optimale de manière simple et rapide.
- Tous les fichiers générés ont une extension SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons.
- Les fichiers peuvent également être enregistrés au format TIFF, JPEG, BMP.
- Les protocoles d’utilisation peuvent être enregistrés pour consulter les images capturées précédentes et répliquer facilement les images des gels suivantes.
- Toutes les images capturées peuvent être modifiées simplement avec des annotations, des outils d’édition et de réglage de netteté d’image avant d’être exportées vers GeneTools.
Le logiciel GeneTools permet à l’utilisateur de quantifier rapidement les échantillons et de passer des transferts aux données analysées en suivant quelques étapes rapides. Les types d’échantillons d’analyse comprennent les éléments suivants :
- Poids moléculaire
- Comptage de colonies
- Transfert spot
- Correspondance des bandes.
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l’analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu’à 5 échantillons à la fois. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de grande qualité peuvent être exportés dans des fichiers Word et Excel pour un examen simple.
Les logiciels GeneSys et GeneTools répondent aux spécifications de la norme CFR 21 Partie 11 et des environnements BPL.
Le système est livré avec une garantie de 3 ans (retour à l’usine), des licences illimitées du logiciel d’analyse GeneTools et des mises à jour logicielles gratuites deux fois par an.
Spécification
230 V | |
45 cm | |
33.1 in. | |
22.4 in. | |
84 cm | |
57 cm | |
45 x 57 x 84 | |
Imageur pour gel / transfert |
17.7 in. | |
Roue porte-filtres à 7 positions | |
4 MP | |
Caméra CCD 4 MP, avec refroidissement | |
Divers | |
Gbox-Chemi-XRQ | |
gels, transferts, chimiluminescence, ECL |