Learn More
Thermo Scientific™ Kits de rotor à centrifuger à usage général
Tout ce dont vous avez besoin pour votre rotor libre en un seul kit
Marque:  Thermo Scientific™ 75016108
4010.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21988" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 6.00000kg
Code produit. 16300788
  • 5100.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
Kits de rotor à centrifuger à usage général avec tous les morceaux dont vous avez besoin pour commencer à tourner immédiatement, y compris un raccord en croix de rotor, un godet, des couvercles et des adaptateurs
Spécification
Spécification
Kit de culture cellulaire Thermo Scientific TX-400
TX-400 avec godets, couvercles de confinement biologique ClickSeal et adaptateurs pour tubes coniques de 15 et 50 ml
Voir les composants individuels du kit
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Oui
Voir les données individuelles sur les centrifugeuses, les rotors et les accessoires
Max dans TX-400 : Tubes sanguins de 36 x 15 ml, tubes coniques de 16 x 50 ml, BioBottles de 4 x 1000 ml (avec rotors TX-1000)
Achat d’une centrifugeuse à usage général Thermo Scientific nécessaire au fonctionnement
Voir le manuel