Learn More
Thermo Scientific™ Kits de rotor à centrifuger à usage général
Tout ce dont vous avez besoin pour votre rotor libre en un seul kit
Marque: Thermo Scientific™ 75016111
2612.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21988" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
Kits de rotor à centrifuger à usage général avec tous les morceaux dont vous avez besoin pour commencer à tourner immédiatement, y compris un raccord en croix de rotor, un godet, des couvercles et des adaptateurs
Spécification
Kit de tubes sanguins Thermo Scientific TX-200 | |
TX-200 avec godets, couvercles de confinement biologique ClickSeal et adaptateurs pour tubes coniques de 15 et 50 ml | |
Voir les composants individuels du kit | |
EN/UL/CEI 61010-1EN/UL/CEI 61010-2EN/UL/CEI 61326-1EN/UL/CEI 61326-2FCC partie 15 | |
Voir le manuel |
Voir les données individuelles sur les centrifugeuses, les rotors et les accessoires | |
Max dans TX-200 : Tubes sanguins de 20 x 15 ml, tubes coniques de 4 x 50 ml, BioBottles de 4 x 1000 ml (avec rotors TX-1000) | |
Achat d’une centrifugeuse à usage général Thermo Scientific nécessaire au fonctionnement | |
Package Includes: TX-200 rotor cross w/ Auto=Lock, 4 Buckets, 4 ClickSeal biocontainment lids, 5/7mL blood tube adapters (set/4, 36 tube capacity), 10mL blood tube adapters (set/4, 28 tube capacity) | |
Oui |