Learn More
Thermo Scientific™ Kits de rotor à centrifuger à usage général
Tout ce dont vous avez besoin pour votre rotor libre en un seul kit
Marque: Thermo Scientific™ 75016104
Description
Kits de rotor à centrifuger à usage général avec tous les morceaux dont vous avez besoin pour commencer à tourner immédiatement, y compris un raccord en croix de rotor, un godet, des couvercles et des adaptateurs
Spécification
Kit de microplaques Thermo Scientific TX-1000 | |
TX-1000 avec godets, couvercles de confinement biologique ClickSeal, adaptateurs de microplaques | |
Voir les composants individuels du kit | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Oui |
Voir les données individuelles sur les centrifugeuses, les rotors et les accessoires | |
Max dans TX-1000 : 6 microplaques, 4 flacons de 1000 ml (avec rotors TX-1000) | |
Achat d’une centrifugeuse à usage général Thermo Scientific nécessaire au fonctionnement | |
Voir le manuel |