Learn More
Thermo Scientific™ Kits de rotor à centrifuger à usage général
Tout ce dont vous avez besoin pour votre rotor libre en un seul kit
Marque:  Thermo Scientific™ 75016107
3668.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21988" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 6.00000kg
Code produit. 16390778
  • 5100.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
Kits de rotor à centrifuger à usage général avec tous les morceaux dont vous avez besoin pour commencer à tourner immédiatement, y compris un raccord en croix de rotor, un godet, des couvercles et des adaptateurs
Spécification
Spécification
Kit de tubes sanguins Thermo Scientific TX-400
TX-400 avec godets, couvercles de confinement biologique ClickSeal, adaptateurs pour tubes sanguins de 5/7 et 9/10 ml
Voir les composants individuels du kit
EN/UL/CEI 61010-1EN/UL/CEI 61010-2EN/UL/CEI 61326-1EN/UL/CEI 61326-2FCC partie 15
Oui
Voir les données individuelles sur les centrifugeuses, les rotors et les accessoires
Max dans TX-400 : Tubes sanguins de 76 x 5/7 ml, tubes sanguins de 56 x 9/10 ml, BioBottles de 4 x 1000 ml (avec rotors TX-1000)
Achat d’une centrifugeuse à usage général Thermo Scientific nécessaire au fonctionnement
Voir le manuel