Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres GENESYS™ 40/50 visible / UV-visible
Pour les laboratoires d’enseignement ou les experts en contrôle qualité qui nécessitent plus de résistance, des capacités logicielles et une grande facilité d’utilisation en matière de spectrophotométrie UV-visible.
5010.00€ - 7440.72€
Code produit | Marque | Description | Conception optique | Bande passante spectrale | Wavelength Range | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Conception optique | Bande passante spectrale | Wavelength Range | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15879991
|
Thermo Scientific™
840-297300 |
Spectrophotomètre visible GENESYS 40 avec câble d’alimentation EU | Double faisceau | 5 nm | 325 à 1 100 nm |
5010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15899991
|
Thermo Scientific™
840-298300 |
Spectrophotomètre UV-visible GENESYS 50 avec câble d’alimentation EU | Double faisceau | 2 nm | 190 à 1 100 nm |
7440.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Effectuez des mesures de routine à des fins de contrôle qualité ou d’enseignement dans une classe de chimie avec les spectrophotomètres robustes Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-visible et GENESYS 40 visible. Proposés avec une configuration à cellule unique, ces instruments sont conçus avec une surface en pente afin d’évacuer les déversements et un compartiment d’échantillonnage lavable pour faciliter le nettoyage. L’interface à écran tactile de 7 po, le logiciel de contrôle local (aucun PC requis) et la mise en réseau Wi-Fi en option font du spectrophotomètre UV-visible GENESYS 50 ou du spectrophotomètre visible GENESYS 40 le choix idéal pour un échantillonnage quotidien.
Le dispositif GENESYS 50 est un spectrophotomètre UV-visible à double faisceau avec une configuration à cellule unique qui répond à toutes les spécifications des applications de contrôle qualité critiques et des mesures de produits chimiques précises. Le spectrophotomètre visible à double faisceau GENESYS 40 est une version à région spectrale visible dans cette classe instrumentale. Les deux appareils offrent une résolution de données allant de 0,2 nm à 5 nm.- Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
- Contrôle local de la vitesse et de la fiabilité
- Compatible réseau (adaptateur Wi-Fi disponible)
- Grand compartiment à échantillons avec accès frontal
- Laboratoires de chimie
- Mesures de routine
- Exigences modérées en matière de débit