Learn More
Gibco™ Enzyme (1X) TrypLE™ Express, sans rouge de phénol
Contrairement à la trypsine porcine, exempte de composants dérivés d’animaux
31.33€ - 718.00€
Spécification
Chélateurs | EDTA |
---|---|
Type de cellule | Cellules de mammifères |
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Concentration | 1 X |
Type de culture | Culture de cellules adhérentes |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10718463
|
Gibco™
12604013 |
100 ml |
31.33€
100mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11528856
|
Gibco™
12604021 |
500 ml |
122.00€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11538856
|
Gibco™
12604039 |
20 x 100 mL |
524.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11570926
|
Gibco™
12604054 |
1 sachet(s) universel(s) |
718.00€
5L |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Clive les liaisons peptidiques sur les côtés des extrémités C de la lysine et de l’arginine ; c’est un remplacement direct pour la trypsine. La pureté exceptionnelle augmente la spécificité et réduit les dommages aux cellules pouvant être causés par d’autres enzymes présentes dans certains extraits de trypsine. Utilisé pour dissocier une large gamme de cellules de mammifères adhérentes, notamment CHO, HEK 293, A529, les kératinocytes humains primaires et les cellules souches embryonnaires.
- Non agressivité pour les cellules
- Stable à température ambiante pendant 24 mois
- Simplicité d’utilisation
- Aucun composant d’origine animale
- Doux pour les cellules, la pureté augmente la spécificité due à l’action d’une enzyme unique et réduit les dommages causés par le clivage de plusieurs enzymes dans la trypsine et d’autres extraits
- Peut être directement substitué à la trypsine dans les protocoles existants
- La dilution seule désactive le TrypLE Express, évitant l’utilisation d’inhibiteurs de trypsine comme le FBS.
Emballage économe en énergie, moins dangereux et durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqué dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485.
Spécification
EDTA | |
Aucun composant d’origine animale | |
Culture de cellules adhérentes | |
Réactif de dissociation de culture cellulaire | |
Sans rouge de phénol | |
Vérification et enregistrement | |
Stable à température ambiante | |
Aucun composant d’origine animale |
Cellules de mammifères | |
1 X | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Emballage durable et économe en énergie | |
Gibco™ | |
Température ambiante | |
Dosage biologique in vitro |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.