Learn More
Fisherbrand™ Pipettes type 1 classe B graduées en verre
Pipetez les liquides en toute sécurité. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe B et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. Le zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.
27.55€ - 57.40€
Spécification
Certifications/Conformité | Classe B, BS 700 ISO 835 |
---|---|
Classe | B |
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Quantité | 5/boîte |
Code produit | Marque | Graduations | Tolérance | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Graduations | Tolérance | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11922178
|
Fisherbrand™
|
0,1 mL | plusmn; 0,10 ml | 25 ml |
57.40€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11992168
|
Fisherbrand™
|
0,05 mL | plusmn; 0,05 ml | 1 ml |
27.55€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11912178
|
Fisherbrand™
|
0,2 ml | plusmn; 0,20 ml | 10 ml |
41.45€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11902178
|
Fisherbrand™
|
0,2 ml | plusmn; 0,20 ml | 5 ml |
35.35€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Verre sodocalcique
- Graduations en céramique bleue
- Pipette de type 1
- Classe B.
Spécification
Classe B, BS 700 ISO 835 | |
Verre sodocalcique | |
5/boîte |
B | |
Oui | |
Pipette |