Learn More
Fisherbrand™ Pipettes Pasteur de verre sodo-calcique
Les pipettes Pasteur sont prévues pour un usage unique en laboratoire microbiologique et sérologique.
78.35€ - 203.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre Sodo-Calcique |
À utiliser avec (application) | Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé |
Quantité | 1 000/paquet |
Volume (impérial) | 0,07 oz. |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11546963
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Sans bouchon de coton | Pointe standard |
78.35€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11506973
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Avec bouchon de coton | Pointe standard |
184.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11566963
|
Fisherbrand™
|
230 mm | Sans bouchon de coton | Pointe standard |
90.70€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11765098
|
Fisherbrand™
|
230 mm | Avec bouchon de coton | Pointe standard |
145.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11755108
|
Fisherbrand™
|
270 mm | Sans bouchon de coton | Pointe standard |
153.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11795098
|
Fisherbrand™
|
270 mm | Avec bouchon de coton | Pointe standard |
203.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11775098
|
Fisherbrand™
|
230 mm | Sans bouchon de coton | Pointe fermée (applications spéciales) |
91.33€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11785098
|
Fisherbrand™
|
230 mm | Avec bouchon de coton | Pointe fermée (applications spéciales) |
142.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les pipettes Pasteur de verre sodo-calcique sont une bonne alternative aux pipettes en plastique
- Conforme à la norme ISO 7712
- Pipettes Pasteur à extrémité courte ou longue, pointe fine (150, 230 mm et 270 mm)
- Pipettes Pasteur avec et sans bouchon de coton
- Le volume de remplissage est d'environ 2 mL
- idéal pour une utilisation avec les pipettes Fisherbrand
Spécification
Non autoclavable | |
Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé | |
0,07 oz. | |
Oui |
Verre Sodo-Calcique | |
1 000/paquet | |
2 mL | |
Pipettes Fisherbrand |