Learn More
Fisherbrand™ Flacons de prélèvement en verre avec col à vis
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces flacons en verre de forme haute ou basse. Les flacons de prélèvement en verre avec col à vis Fisherbrand™ sont disponibles dans différentes tailles. Les bouchons à vis en PP Fisherbrand™ sont vendus séparément.
83.60€ - 286.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre neutre type 1B |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15364779
|
Fisherbrand™
|
Forme basse | 28 ml |
86.55€
140 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15394779
|
Fisherbrand™
|
Forme haute | 7 ml |
152.00€
399 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15304789
|
Fisherbrand™
|
Forme haute | 10.5 ml |
151.00€
399 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15354779
|
Fisherbrand™
|
Forme basse | 14 ml |
83.60€
190 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15314789
|
Fisherbrand™
|
Forme haute | 14 ml |
176.00€
264 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15324789
|
Fisherbrand™
|
Forme haute | 21 ml |
113.00€
231 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15344779
|
Fisherbrand™
|
Forme basse | 7 ml |
94.20€
264 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15374779
|
Fisherbrand™
|
Forme haute | 1.75 ml |
264.00€
882 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15384779
|
Fisherbrand™
|
Forme haute | 3.5 ml |
286.00€
666 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
- Options de forme trapue et haute avec des tailles de col standards
- 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 0,125 fl. oz.)
- Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture
- Bouchons à vis en polypropylène noirs Fisherbrand™ pour flacons d’échantillonnage en verre vendus séparément
Specifications
Transparent | |
Verre neutre type 1B | |
Bouchon à vis |