Learn More
Gosselin™ Flacon rond en PEHD
76.73 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
250 ml, gradué, bouchon blanc de 37 mm avec joint, assemblé, stérile, 145/carton
Description
- Polyéthylène haute densité (PEHD) résistant aux chocs et translucide
- Bouchon en PEHD
Spécification
Capacité | 250 mL |
Taille du bouchon | 37 mm |
Type de bouchon | Bouchon avec joint |
Nbre par carton | 145/carton |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Blanc |