Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre de calibre 122 à usage général
Papier filtre à usage général utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire pour une filtration excellente et homogène.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.70200kg
Descrizione
- Vitesse de filtration très élevée
- Utilisés dans les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
Specifica
Disque plié | |
17 à 30 μm | |
Pour tous les travaux généraux dans les laboratoires | |
100/boîte | |
330 mm |
Cellulose | |
17 à 30 μm | |
122 | |
0,17 mm | |
330 mm |