Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre de calibre 122 à usage général
Papier filtre à usage général utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire pour une filtration excellente et homogène.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Description
- Vitesse de filtration très élevée
- Disponible en plusieurs tailles
- Disponible sous forme de disques simples ou pliés
- Convient pour les applications des hôpitaux, des laboratoires de recherche, des écoles, des industries chimiques et pharmaceutiques, etc.
Spécification
Disque plié | |
Travaux généraux | |
190 mm |
Extrêmement rapide | |
100 / boîte |