Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre de calibre 122 à usage général
Papier filtre à usage général utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire pour une filtration excellente et homogène.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05670kg
Code produit. 11812512
  • 7.40€ / 100 pièces
En stock
Description
  • Vitesse de filtration très élevée
  • Utilisés dans les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
Applications :
  • Industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des boissons
  • Spécification
    Spécification
    Disque uni
    17 à 30 μm
    Papier filtre utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire
    Lot de 100
    90 mm
    Cellulose
    17 à 30 μm
    122
    0,17 mm
    90 mm