Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose de grade 600 : Feuilles
Utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse. Le papier filtre en cellulose de grade 600 à usage général Fisherbrand est économique.
8.00€ - 113.00€
Spécification
Matériau | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 10 to 20 μm |
Porosité | 10 to 20 μm |
À utiliser avec (application) | Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper |
Qualité | 600 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15435394
|
Fisherbrand™
|
570 x 460 mm | Feuille |
65.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11784646
|
Fisherbrand™
|
520 x 420mm | Folded Sheet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11744566
|
Fisherbrand™
|
520 x 420mm | Folded Sheet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11774756
|
Fisherbrand™
|
520 x 520mm | Feuille |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11749994
|
Fisherbrand™
|
520 x 420 mm | Feuille |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11784756
|
Fisherbrand™
|
260 x 210mm | Feuille |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11798503
|
Fisherbrand™
|
520 x 420 mm | Feuille pliée |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11704766
|
Fisherbrand™
|
500 x 500mm | Feuille |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentairesSpécification
Cellulose | |
10 to 20 μm | |
600 |
10 to 20 μm | |
Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper | |
0.15 mm |