Learn More
Nabertherm Four à gradient
Divisé en six zones de contrôle de longueur égale et six zones de chauffage contrôlées séparément. Un gradient de température maximal de 400 °C peut être stabilisé sur la longueur chauffée de 1300 mm.
Marque:  Nabertherm 101460120
Informations supplémentaires : Poids : 300.00000kg
Code produit. 15948270
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Température maximale : 1300°C
  • Longueur chauffée : 1300 mm
  • Éléments chauffants sur les tubes support fournissant un rayonnement thermique libre dans la chambre du four
  • Chargement par le haut ou par la porte latérale droite
  • Suspension du couvercle à amortisseur à gaz
  • Contrôle 6 zones
  • Contrôle séparé des zones de chauffage (de 160 mm de longueur chacune)
  • Gradient de température de 400 °C sur toute la longueur de la chambre du four, chaque zone pouvant être contrôlée individuellement
  • Séparateurs en fibres divisant la chambre en six chambres de taille égale
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
Spécification
Jusqu’à 1300°C
740 x 1660 x 1345 mm
triphase
100 x 1300 x 60 mm
300 kg