Learn More
Fisherbrand™ Flacons de réactifs gradués
Click to view available options
Capacité (métrique):
5000 ml
Description
Graduated and supplied with blue polypropylene cap and pouring ring. ISO/GL 45 screw thread standard to all sizes, conforms to ISO R1115 and DIN 168.Chemically resistant and can be repeatedly sterilized to 140°C. Autoclavable, do not autoclave bottles with a tightly screwed cap.
Spécification
Diamètre (métrique) | 183 mm |
Hauteur (métrique) | 102 mm |
Type de produit | Flacon à col étroit |
Capacité (métrique) | 5000 ml |
À utiliser avec (application) | Pour le stockage et l’échantillonnage de liquides |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | 72 |
Certifications/Conformité | ISO R1115 DIN 168 |
Autoclavable | Autoclavable |
Bouche | Étroit |