Learn More
Grant Instruments™ Aspirateur avec fiole collectrice, 1 L
Plage de températures : 4°C à 40°C
Marque: Grant Instruments™ FTA-1
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
- Compact, efficace, facile à utiliser
- Flexible pour l’utilisateur en offrant un choix de fonctionnement à une seule pointe ou une option à plusieurs pointes avec 8 pointes à utiliser sur des plaques de type PCR standard.
- Préféré à l’utilisation d’une ligne de vide de laboratoire générique, car il limite la possibilité de contamination et peut être utilisé exactement là où l’opérateur est situé, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une position dédiée dans le laboratoire pour faire fonctionner l’aspirateur.
- Le filtre microbiologique intégré est hydrophobe et conçu pour piéger toutes les bactéries, virus ou particules infectées qui peuvent avoir été présents dans les solutions aspirées.
- L’unité peut être directement intégrée à l’intérieur d’une station de travail, fournie avec un cordon d’alimentation de 12 V fin
- Garantie de 2 ans
Spécification
1 L | |
Aspirateur avec fiole collectrice | |
210 mm | |
12 V, 0,3 A, 3,6 W | |
0,3 A |
4°C à 40°C | |
2 ans | |
1,7 kg | |
12 V |