Learn More
Fisherbrand™ Étuve à convection naturelle
Étuve à usage général pour applications basiques de séchage et de chauffage
2860.00€ - 3835.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Type de convection | La gravité |
max. (métrique) | 50 à 250°C |
Affichage | Numérique |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15805911
|
Fisherbrand™
|
65L | 414 x 328 x 480mm |
2860.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15825911
|
Fisherbrand™
|
105L | 414 x 438 x 580mm |
3575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15845911
|
Fisherbrand™
|
176L | 589 x 438 x 680mm |
3835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Contrôleur numérique
- Convection naturelle
- Protection contre la surchauffe
- Intérieur en acier inoxydable
- Empilable
- Régulateur de débit ajustable manuellement pour une meilleure circulation de l’air
- Étagères faciles à retirer et coins arrondis pour un nettoyage facilité
- Deux tablettes métalliques livrées de série
- Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
- Marquage CE
Séchage, chauffage, usage général
Spécification
Acier inoxydable | |
50 à 250°C | |
Acier inoxydable | |
2 | |
± 0,4°C à 150°C | |
230 V, 50/60 Hz |
La gravité | |
Numérique | |
25 kg | |
R.-U. et U.E. | |
Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre |