Learn More
Bel-Art™ Thermomètre de laboratoire H-B Durac Plus Ultra Low Liquid-In-Glass
Les thermomètres de laboratoire Bel-Art, H-B Durac Plus Liquid-in-Glass sont des thermomètres à immersion partielle et totale pour les applications à basse température.
Marque: Bel-Art™ B60760-1200
Informations supplémentaires : Poids : 0.03720kg Transport : UN number : 1294 Chem class : 3 Pack group : II
Description
- Conçus pour une utilisation à température ultra-basse afin de s’assurer que le ménisque est visible dans les applications à basse température appropriées, ces thermomètres contiennent un liquide sans mercure dans un verre arrière blanc sans plomb.
- Traçabilité NIST
- Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol).
- Testé et inspecté par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité
- Pour une meilleure lisibilité, utilisez la loupe de thermomètre B61400-7000
- Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Applications à basse température | |
Déclaration de précision et de traçabilité | |
Thermomètre | |
-100°C | |
76 mm |
Totale ou partielle | |
Verre | |
50°C | |
-100°C à +50°C |