Learn More
METTLER TOLEDO™ Handheld Density Meter
Designed to fit comfortably, the lightweight Densito allows for one-handed operation in the lab or on-the-go. Results are temperature-compensated and can be delivered in specific gravity, Brix, API units, and other formats.
3860.00€ - 4320.00€
Spécification
Précision | plusmn; 0,001 g/cmsup3; |
---|---|
Type de produit | Densimètre portatif |
Hauteur (métrique) | 20 cm |
Interface | Écran couleur 2,4 po, boutons et manette |
Langues | Chinois, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, italien, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, espagnol, suédois, thaï, tchèque, slovaque |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15888607
|
METTLER TOLEDO™
30330857 |
Densimètre portatif, Densito |
3860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15898607
|
METTLER TOLEDO™
30330858 |
Densimètre portatif, DensitoPro |
4320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Ideal for in use in the lab or on-the-go
- Suitable for quality control of incoming goods to at-line quality assurance of intermediate or final products
- Density meter offers quick, accurate measurements to the third decimal place
- Easily measure density, Brix and many other units accounting for temperature compensation factors
The Densito guides the operator through the entire measurement and cleaning cycles thanks to the built-in guided workflow option
- The Densito stores up to 1,100 results, including sample ID, measurement unit, temperature correction coefficient, instrument ID, date and time
- The brightly lit color display delivers excellent visibility both indoors and out. Easily spot bubbles and inconsistencies which may affect the measurement, thanks to the backlit measuring cell
ACCESSORIES
- Battery Lilon 24oo mAh (30330855)
- Bluetooth Printer Godex MX20 with Dongle (30330864)
- Carrying Case (30330861)
- Charging Stand (30330842)
- Connector Syringe/Filling Tube (30330853)
- EasyDirect DE/RE License (30451628)
- Filling Tube, 600 mm (30330848)
- Data Writer USB-P25/01 (11124301)
- Protective Cover (30330860)
- Sampling Tube, 190 mm (30330847)
Spécification
plusmn; 0,001 g/cmsup3; | |
20 cm | |
Chinois, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, italien, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, espagnol, suédois, thaï, tchèque, slovaque | |
Dépendant de l’échantillon | |
2 mL | |
355 g | |
0°C à 50°C | |
Mesure de la densité, de la densité relative, de l’éthanol, du Brix, de l’API, du Baumé, du H2SO4, du Platon, de l’étanchéité (US et IP), de la concentration définie par l’utilisateur |
Densimètre portatif | |
Écran couleur 2,4 po, boutons et manette | |
0 à 3 g/cmsup3; | |
0,0001 g/cm³ | |
± 0,0005 | |
Écran couleur de 2,4 po | |
Logiciel pour PC EasyDirect, imprimante Bluetooth Godex MX20 avec clé électronique, imprimante USB-P25, tubes de remplissage, adaptateur pour seringue |