Learn More
Gilac™ Bac HACCP Rectangulaire avec Couvercle
Bac plastique alimentaire HACCP 400 x 300 rectangulaire. Pour les gros volumes de stockage, le couvercle supporte des charges élevées.
32.70€ - 47.00€
Spécification
Type | Récipient de stockage |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | Bleu |
Forme | Rectangulaires |
Certifications/Conformité | Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15319873
|
Gilac™
G119510 |
12 l |
32.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15339873
|
Gilac™
G119610 |
15 l |
47.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bac plastique alimentaire HACCP 400 x 300 rectangulaire
- Pour les gros volumes de stockage, le couvercle supporte des charges élevées
- Bac polyvalent
- Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks
- Design ne présentant aucune zone de rétention
- Lavable en machine
- Poignées en retrait pour une meilleure manipulation
- Empilable sans couvercle
- Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC
Spécification
Récipient de stockage | |
Bleu | |
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires | |
Stockage des aliments | |
Stackable | |
300 mm | |
-40°C to +90°C |
HDPE | |
Rectangulaires | |
Chariots GILAC à 4 et 6 roues | |
Couvercle | |
400 mm | |
-40°F to +194°F |