Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace à sertir, long col, verre transparent
Fond plat ou rond.
Marque: Fisherbrand™
34.23 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.48050kg
Description
- Col à sertir
- Fond plat
- Col long
- Verre
- Transparent
Specifications
transparent | |
verre | |
Espace supérieur | |
CleanPack, boîte en PP | |
20 mL | |
75,5 mm | |
ND20 |
22.5 mm | |
20.9 ml | |
À sertir | |
< 800 μl | |
Fond rond | |
100 | |
Non |