Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace à sertir, long col, verre transparent
Fond plat ou rond.
Marque:  Fisherbrand™
36.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.50120kg
Code produit. 12971231
  • 44.89€ / 100 pièces
En stock
Description
  • Col à sertir
  • Fond plat
  • Col long
  • Verre
  • Transparent
Spécification
Spécification
Transparents
Verre
Espace supérieur
CleanPack, boîte en PP
20 mL
75,5 mm
ND20
22.5 mm
21.2 ml
À sertir
< 800 μl
Fond plat
100