Learn More
Electrothermal™ Sondes de température pour régulateur de chauffage
Choisissez la sonde de température adaptée au modèle de régulateur de chauffage numérique Electrothermal (vendu séparément)
Marque:  Electrothermal™ 99965-03
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11544098
  • 471.18€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-07-2024
Description
  • Sondes de température
  • Convient à une utilisation avec les régulateurs de chauffage numérique Electrothermal
  • Régulateur vendu séparément
Spécification
Spécification
752°F
Sonde PT100
Sonde de température
400°C
Classe A
Contrôleur numérique MC810B.