Learn More
Heidolph Pompe péristaltique HEI-FLOW Expert 600
Ce modèle a un débit de 2,0 à 4 056 ml/min et est conçu pour fonctionner avec des têtes de pompe monocanal. L’interface analogique permet de contrôler toutes les fonctions de manière externe.
Marque: Heidolph 523-51060-00
3320.25 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Plage de vitesses élevées de 24 à 600 tr/min
- Entraînement de pompe non adapté au fonctionnement multicanaux
- Une précision de contrôle de ± 3,5 % et une vitesse de convoyeur de 24 à 600 tr/min offrent des conditions de processus optimales
- En outre, les milieux sensibles peuvent être protégés contre l’influence à l’aide de la pédale en option
- La direction de transport peut être modifiée par simple pression d’un bouton
- Moteur de précision de contrôle : ± 0,5 %
- Sélectionner le sens de rotation : CW / CCW
- Débits, pompes monocanal : 2,0 à 4 056 ml/min
- Précision du débit (eau sans contre-pression) : ± 3,5 %
Spécification
Analogique | |
IP 55 | |
24 à 600 tr/min |
LED | |
2,0 à 4 056 ml/min | |
Hei - Flow Expert 600 |