Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Core ML G3 XL, prise UE
Le modèle Hei-VAP Core ML G3 XL se concentre sur l’essentiel, à savoir un affichage numérique clair avec un accès aux paramètres de base à tout moment.
Marque: Heidolph™ Instruments 572-01305-00
Informations supplémentaires : Poids : 18.40000kg
Description
Un concept d’exploitation axé sur l’essentiel : transparent avec accès aux paramètres de base, à savoir la vitesse de rotation et la température du bain chauffant à tout moment.- Affichage numérique clair indiquant les valeurs réelles et les valeurs de consigne
- Deux boutons avec contrôle dynamique pour régler la vitesse de rotation et la température du bain chauffant : rotation rapide pour les grands sauts, rotation lente pour un réglage précis des valeurs de consigne
- La fonction de verrouillage permet d’éviter tout changement accidentel de ces valeurs
- Le système intuitif des éclairages annulaires LED rend les fonctions activées clairement visibles, même à distance
- Réglage facile de la profondeur d’immersion jusqu’à 155 mm et angle d’inclinaison de 20° à 80°
- Fonction de veille et avertissement de chaleur résiduelle à des températures de bain chauffant supérieures à 50°C
- Modèle de levage motorisé avec verrerie verticale G3 XL - Obtenez des taux d’évaporation plus élevés grâce à une surface de refroidissement étendue de 2 200 cm2
- Le bouton de veille arrête toutes les fonctions. Lors de l’utilisation d’un modèle de levage motorisé, ce bouton soulève le flacon d’évaporation à partir du bain chauffant
Spécification
5 L | |
Évaporateur rotatif à levage motorisé | |
Prise EU |