Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Expert ML G1
Réglage précis de la vitesse de rotation et de la température du bain chauffant sur l’écran tactile numérique ou pour un accès rapide pendant un procédé actif, directement via les boutons du panneau de commande.
Marque: Heidolph™ 574-01100-00
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 19.00000kg
Description
- Panneau de commande central avec écran tactile de 5 po
- Modèle de levage motorisé avec verrerie diagonale G1
- Affichage transparent de toutes les valeurs (modes Basic et Advanced)
- Avec minuteur, limitation de la température maximale, menu multilingue et affichage de texte pour les messages d’erreur
- Séparez les boutons pour la rotation et le chauffage grâce à la fonction de verrouillage pour éviter tout réajustement accidentel
- Éclairages annulaires LED et pictogramme pour afficher l’activité même à distance
- Bibliothèque de solvants intégrée pour faciliter le réglage du vide requis sur un contrôleur de vide externe
- Interfaces USB et Micro SD
- Affichage en option de la température pour la vapeur
- Mise à niveau ultérieure possible de Hei-VAP Expert Control, y compris le contrôle du vide et du refroidisseur
Spécification
Prise EU | |
Évaporateur rotatif à levage motorisé |