Learn More
Hexaméthyldisilazane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492108
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Hexamethyldisilazane is used as a solvent in organic synthesis and organometallic chemistry. It is often used as an adhesion promoter for photoresist in photolithography. Further, it is used for the preparation of trimethylsilyl ethers from hydroxy compounds. It is used as an alternative to critical point drying during sample preparation in electron microscopy. It is added to analyte to get silylated diagnostic products during pyrolysis in gas chromatography- mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthyldisilazane est utilisé comme solvant dans la synthèse organique et la chimie organométallique. Il sert souvent de promoteur d’adhérence pour la photorésiste en photolithographie. De plus, il est utilisé pour la préparation d’éthers triméthylsilylés à partir de composés hydroxy. Il est utilisé comme alternative au séchage de points critiques lors de la préparation d’échantillons en microscopie électronique. Il est ajouté à l’analyte pour obtenir des produits de diagnostic silylés pendant la pyrolyse dans la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse.
Solubilité
Miscible avec du méthanol, du chloroforme, de l’éther éthylique et du benzène. Immiscible avec l’eau.                    
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 999-97-3
Formule moléculaire C6H19NSi2
Poids moléculaire (g/mol) 161.395
Numéro MDL MFCD00008259
Clé InChI FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
CID PubChem 13838
ChEBI CHEBI:85068
Nom IUPAC [diméthyl-(triméthylsilylamino)silyl]méthane
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisilazane
Point de fusion -78°C
Densité 0.774
Point d’ébullition 126°C
Point d’éclair 8°C (46°F)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Odeur Odorless
Formule linéaire (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.408
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3286
Beilstein 635752
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,4689
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,chloroform,ethyl ether and benzene. Immiscible with water.
Poids de la formule 161.4
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethyldisilazane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexamethyldisilazane