Learn More
Nabertherm High temperature tube furnace
High-temperature horizontal tube furnaces. High-quality insulation materials enable energy-saving operation and a fast heating time.
8420.00€ - 14700.00€
Spécification
Type de contrôleur | P570 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Tubes |
max. (métrique) | 1600°C |
Type | Tube Furnace |
Diamètre (métrique) Tube de procédé | 80 mm |
Product Code | Brand | Zone chauffée | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Zone chauffée | Price | Quantity & Availability | |||||
17879046
|
Nabertherm
RC183WAN |
200 mm |
8420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17889036
|
Nabertherm
RC283WAN |
500 mm |
13160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17899036
|
Nabertherm
RC383WAN |
750 mm |
14700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Maximum temperature: 1600°C
- Maximum outer tube diameter: 80 mm
- Heated length: 230 mm
- Connected load: 7.4 kW
- Electrical connection: 3-phase
- Weight: 50 kg
Specifications
P570 | |
1600°C | |
80 mm |
Tubes | |
Tube Furnace | |
400 V |