Learn More
Nabertherm Four tubulaire haute température pour utilisation horizontale, série RHTH
Les matériaux d’isolation de haute qualité sont fabriqués en plaques de fibres formées sous vide permettent à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité. Différents systèmes d’alimentation en gaz permettent de réaliser des performances avec des gaz protecteurs ou réactifs, non inflammables ou inflammables, ou sous vide.
Marque:  Nabertherm 001484530
Informations supplémentaires : Poids : 90.00000kg
Code produit. 15928260
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Température maximale : 1700°C
  • Éléments chauffants MoSi2, montés verticalement pour être facilement remplacés
  • Isolation avec des plaques en fibre de céramique formées sous vide
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Boîtier extérieur rectangulaire avec fentes de refroidissement par convection
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Tube de travail en céramique en matériau C 799 avec bouchons en fibres pour un fonctionnement sous air
  • Thermocouple de type B
  • Bloc d’alimentation avec transformateur basse tension et thyristor
  • Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable, de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge et avec gradient de température maximum sélectionnable pour protéger le tube
  • Appareillage de connexion et unité de commande séparé du four dans une armoire sur pied à part
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
Up to 1700°C
550 x 620 x 640 mm
80 mm
P470
530 mm
90 kg