Description
Four à hybridation/crosslinker• 2 appareils indépendants en 1
• Fixation sur membrane par irradiation UV 254nm et hybridation
• Four à hybridation
• Affichage numérique de la température réelle
• Intérieur en acier inox
• Porte avec fenêtre en verre protégeant des émissions ß
• Pour tubes long. 300mm max
• Pour utilisation des tubes φ 70mm, prévoir le carrousel 1183-2833
• Plateau agitateur en option
• Crosslinker
• Tiroir à membrane avec fenêtre de visualisation anti-UV
• Dose d'irradiation contôlée par microprocesseur
• Valeurs préprogrammées 120 000 μJ ou irradiation en temps 5 min
• HL2000
• HybriLinker
• Accessoires obligatoires tubes à hybridation
• Inclus avec carrousel et plateau récupérateur.
Spécification
Température ambiante, +10°C à 99,9°C | |
Incubateur d'hybridation | |
HL-2000 | |
220 V |