Learn More
ThermoSafe Récipient à glace en polyéthylène Honigberg™
Dry Ice Storage Insulated Field Carrier has a handle for easy carrying and a 1 cu. ft. capacity.
Marque:  ThermoSafe 03720-20
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 9.20000kg
Code produit. 11895182
  • 430.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
Récipient de transport UNICEF
• Pour vaccin/sérum et échantillons fragiles
• Sublimation inférieure à 1,5kg de carboglace par jour
• Construction robuste polyéthylène double paroi
• Isolation en mousse polyuréthane
• Couvercle polyéthylène avec charnières, poignée de transport et loquets de fermeture réglables
• Récipient conforme norme UNICEF E4/CB4
• Récipient de transport
Spécification
Spécification
273 mm
421.6 mm
260.35 mm
16,6 x 10,25 x 10,75in
Polyéthylène
1/boîte
10,75 in
16,6 in
10,25 in
1 cu. ft.
Récipient à glace
33 l