Learn More
Grant Instruments™ HOSE100 - Tubulure à usage général et kit d’isolation.
Tubulure à usage général et kit d’isolation HOSE100 -40 à 100°C (2 x 2 m). Comprend des clips et un connecteur pour les thermostats Grant Instruments LT ecocool et Optima.
Marque:  Grant Instruments™ HOSE100
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 16274941
  • 209.88€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-08-2024
Spécification
Tubulure isolée à usage général 2 x 2 m -40°C à +100°C, assemblée avec une plaque de sortie pour pompe LT ecocool / OptimaTM et des clips simples pour tubes, aucun outil nécessaire. Peut être découpée à la longueur souhaitée. Dia. int. de 10 mm, dia. ext. de 14 mm