Learn More
Cytiva Milieu de cryoconservation HyClone™
Milieux de cryoconservation sans origine animale pour une utilisation générale
Marque: Cytiva SR30001.02
216.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23281" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : CAS : 67-68-5 Poids : 0.10000kg
Description
- Sans sérum, sans origine animale, pour le stockage cryogénique des lignées cellulaires standards
- Conforme à la norme industrielle pour une récupération des cellules viable par flacon ; surpasse les autres solutions de milieux cryogéniques sur le marché pour une récupération des cellules viable par flacon
- Fourni sous forme de solution 2X ; 0.2 μm stérile filtré
- Destiné à la fabrication ou à des fins de recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou de diagnostic.
Spécification
100 mL |