Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ I (États-Unis)
Optimisé pour la croissance d’hybridomes, complète la croissance de la culture cellulaire avec le sérum HyClone™ FetalClone™ I provenant des États-Unis, une alternative de sérum de veau fœtal (SVF) contenant des niveaux d’IgG comparables à ceux trouvés dans le SVF.
91.70€ - 446.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 |
---|---|
Pays d’origine | États-Unis |
Type de produit | Substitut de sérum SVF |
Stérilité | Stérile |
Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
Code produit | Marque | Quantité | Inactivé par la chaleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Inactivé par la chaleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10275022
|
Cytiva
SH30080.02 |
100 mL | Non |
91.70€
100mL |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10780245
|
Cytiva
SH30080.03 |
500 mL | Non |
446.00€
500mL |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12329832
|
Cytiva
SH30080.02HI |
100 mL | Oui |
107.00€
100mL |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Spécification
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 | |
Substitut de sérum SVF | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
≤ 20 mg/dl | |
Inspecté par l’USDA |
États-Unis | |
Stérile | |
≤ 10 EU/ml | |
Non |