Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat Oil, réactif pour la titration KF coulométrique dans les huiles (solution anolyte), recommandé pour les cellules avec membrane, Honeywell Fluka™
Anolyte pour titration coulométrique Karl Fischer dans les huiles (à base de chloroforme-méthanol-xylène), recommandé pour les cellules avec membrane
Marque: Honeywell Fluka 34868-500ML
127.98 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 67-56-1 Poids : 0.52100kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Avantages des réactifs coulométriques Hydranal
- Simplicité d’utilisation
- Haute précision pour les traces d’eau
- Conditions stables du récipient de titration
- Large éventail de produits
- Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
Spécification
8°C (46.4°F) | |
HYDRANAL™-Huile Coulomat | |
UN 1992 |
500 ml | |
68007-08-9,67-66-3,95-47-6 |
Sécurité et traitement
- HYDRANAL-Coulomat Oil
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di