Learn More
HYDRANAL™ : kit d’essai d’humidité, Honeywell™
Kit de test pour la détermination visuelle de l’eau conformément à Karl Fischer sans titrateur
Marque: Honeywell Fluka 37858-1EA
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
- Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
- Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
- Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
Spécification
12°C (53.6°F) | |
1 Pc. | |
HYDRANAL™-Moisture Test Kit | |
UN1993BE |