Learn More
HYDRANAL™ - Étalon d’eau KF-Oven 220 °C-230 °C, Étalon pour vérification des fours Karl Fischer (teneur en eau ∼5,55 %), Honeywell™ Fluka™
43.94 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
6 x 10 g
Description
Avantages des étalons d’eau HYDRANAL :
- Large gamme de produits pour les applications volumétriques et coulométriques Karl Fischer, ainsi que l’application indirecte au four
- Fabriqués conformément aux exigences de la norme ISO 9001
- Rapport d’analyse montrant la teneur exacte en eau et l’incertitude accrue
Vérifiés par rapport aux normes externes telles que NIST SRM 2890 ou NMIJ CRM 4222
- Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
- Conditionnement pratique
- Fournis avec des instructions d’utilisation détaillées
Spécification
Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven 220°C-230°C |
Quantité | 10 g |
Conditionnement | Flacon en verre |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDRANAL Water Standard KF-Oven 220°C-230°C