Learn More
Whirl-pak™ Sachet d’échantillonnage hydraté Polysponge™ avec éponge
Facilite et accélère l’échantillonnage des surfaces environnementales
Marque: Whirl-pak™ B01590WA
Informations supplémentaires : Poids : 3.20000kg
Description
- Spécialement conçu pour l’industrie agro-alimentaire
- L’étiquette inscriptible facilite l’identification des échantillons
- Les sachets sont pré-hydratés avec un bouillon neutralisant HiCap™
- Le bouillon HiCap offre une neutralisation supérieure, validée jusqu’à 72 h
- Les éponges en polyuréthane fournies avec chaque sachet sont pas toxiques et ne contiennent pas de biocides
- Chaque boîte renferme cinq sachets en aluminium contenant 20 éponges chacun
- Traitement gamma en phase terminale pour garantir la stérilité
- Qualité médicale, super absorbant et idéal pour les surfaces rugueuses
- Compatible avec le Petrifilm 3M
- Durée de conservation de 2 ans
Spécification
Sachet d’échantillonnage avec éponge | |
18 oz. | |
Contrôle environnemental | |
Stérile | |
16 mL | |
20/Bte | |
Sachet en aluminium | |
2,50 mil | |
23 cm | |
11,5 cm |
Sans gant | |
532 mL | |
PUR | |
0,064 mm | |
100/boîte | |
Sachet Whirl-Pak™ inscriptible | |
Traitement gamma en phase terminale | |
9 in | |
4 in |