Learn More
Complexe pyridine au fluorure dʼhydrogène, ca 70 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Hydrogen fluoride pyridine complex is used to prepare beta-fluoroamines via reaction with amino alcohols. As a fluorinating agent, is involved in the fluorination of 2,2-diary-1,3-dithiolanes. It is associated with nitrosonium tetrafluorborate to prepare gem-difluorides by reacting with ketoximes. It is also used to convert secondary and tertiary alcohols into their respective alkyl fluorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le complexe pyridine au fluorure dʼhydrogène est utilisé pour préparer des bêta-fluoroamines par réaction avec des aminoalcools. En tant quʼagent fluorescent, est impliqué dans la fluoration des 2,2-dithiolanes diaires-1,3. Il est associé au tétrafluorborate de nitrosonium pour préparer des bigons-difluorures en réagissant avec des cétoximes. Il est également utilisé pour convertir les alcools secondaires et tertiaires en leurs fluorures dʼalkyle respectifs.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes, les métaux alcalins, les agents oxydants forts, les métaux et les acides forts. Réagit violemment au contact de l’eau.
Le complexe pyridine au fluorure dʼhydrogène est utilisé pour préparer des bêta-fluoroamines par réaction avec des aminoalcools. En tant quʼagent fluorescent, est impliqué dans la fluoration des 2,2-dithiolanes diaires-1,3. Il est associé au tétrafluorborate de nitrosonium pour préparer des bigons-difluorures en réagissant avec des cétoximes. Il est également utilisé pour convertir les alcools secondaires et tertiaires en leurs fluorures dʼalkyle respectifs.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes, les métaux alcalins, les agents oxydants forts, les métaux et les acides forts. Réagit violemment au contact de l’eau.
Specifications
Nom chimique ou matériau | Hydrogen fluoride pyridine complex |
Densité | 1.1 |
Point d’ébullition | 50°C (1 mmHg) |
Notes de pourcentage du dosage | ≈HF à 70 % |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1790 |
Beilstein | 4750151 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Merck Index | 14,6821 |