Learn More
Ansell Gants de protection contre les coupures de niveau C HyFlex™ 11-751
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Technologie Intercept™ pour un niveau élevé de protection contre les coupures
- Revêtement PU haute durabilité, niveaux accrus de résistance à l’abrasion
- La protection contre les saletés permet une utilisation prolongée du produit
- Conformes aux normes EN420 (Conditions générales) et EN388 (Risques mécaniques)
- Également disponibles dans les sachets du fournisseur
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | PUR |
Couleur | Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 10 |