Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Cy™3-labeled Negative Control No. 1 siRNA
siARN de contrôle négatif n 1 marqué au Cy™3 Silencer™
Marque: Invitrogen™ AM4621
257.95 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Invitrogen™ Un ARNsi de contrôle négatif marqué par fluorescence pour une surveillance aisée de l’absorption de l’ARNsi lors d’une microscopie par fluorescence. Purifié, dénaturé et prêt à l’emploi, l’aliquote de 5 nmol est fournie dans un format stable et séché.Visualiser l’absorption d’ARNsi avec les ARNsi marqués
Les ARNsi marqués par fluorescence permettent l’absorption, la distribution et la localisation cellulaires des ARNsi par observation directe. Les ARNsi marqués par fluorescence sont couramment utilisés pour surveiller l’efficacité de la transfection lors de l’optimisation des conditions de transfection. En général, les ARNsi sont rapidement pris en charge et distribués dans toutes les cellules en 4 heures. Le marquage fluorescent des ARNsi permet une surveillance rapide de l’administration des ARNsi par microscopie par fluorescence, par opposition aux ARNsi non marqués, dont la distribution doit être surveillée par un knockdown de gènes cible. La séquence de siARN de contrôle négatif n°1 marqué au Silencer™ Cy™3 est identique à celle du siARN de contrôle négatif n 1 Invitrogen Silencer™ (réf. n° AM4611), mais avec le dérivé de fluorescéine Cy™3 (excitation max. = 547, émission max. = 563 nm), à l’extrémité 5’ du brin de détection, ce qui le rend très fluorescent lorsqu’il est excité par la longueur d’onde appropriée de la lumière. Le siARN de contrôle négatif n°1 marqué au Cy™3 Silencer™ convient à la surveillance de l’absorption du siARN par transfection chimique ou électroporation. Le marquage CY™3 est recommandé sur le marquage FAM™ lors de l’utilisation de l’électroporation en raison de son signal de fluorescence plus lumineux visible sur une plage de pH plus large. L’électroporation produit un modèle de distribution de siARN plus diffus, ce qui donne un signal de fluorescence moins intense qu’avec la transfection chimique.
Produits accessoires : le siARN de contrôle négatif n°1 marqué au
Silencer™ FAM™ (réf. Réf. AM4620) est également disponible. Les siARN de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour les siARN Silencer™, les siARN BLOCK-iT™ et d’autres siARN 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siARN, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez siRNA ou STEALTH RNAi™, nous vous recommandons l’utilisation des siARN de contrôle conçus pour ces siARN pour des résultats expérimentaux plus fiables.
Spécification
Le siARN est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. | |
siARN | |
Cy3 | |
ARNsi | |
5 nmol |
Contrôle négatif | |
Transfection, ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.