Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
ARNsi GAPDH Silencer™ (humain, souris, rat)
296.00€ - 1392.00€
Spécification
Type de contrôle | Contrôle positif |
---|---|
RNAi Type | ARNsi |
Espèces | Humain, souris, rat |
Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
Gamme de produits | Silencer™, Ambion™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10772117
|
Invitrogen™
AM4624 |
5 nmol |
296.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10085804
|
Invitrogen™
AM4631 |
40 nmol |
718.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10371325
|
Invitrogen™
AM4632 |
5 x 40 nmol |
1392.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le ARNsi GAPDH de contrôle positif Ambion™ Silencer™ (humain, de souris, de rat) est idéal pour développer et optimiser des expériences utilisant les ARNsi. Le contrôle est validé pour une utilisation dans les lignées cellulaires humaines, de souris et de rat.- Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
- Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
- Les ARNsi de contrôle purifiés, duplexés et prêts à l’emploi HPLC Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés.
Spécification
Contrôle positif | |
Humain, souris, rat | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC |
ARNsi | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
GAPDH |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.